Descripción
Melanocortin-4 R Monoclonal specifically detects Melanocortin-4 R in Human∣Mouse∣Rat samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Melanocortin-4 R |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | SR1620 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulación | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. |
| Alias de gen | MC4-R, melanocortin 4 receptor, melanocortin receptor 4, MGC126851, MGC138197 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthesized peptide derived from human Melanocortin-4 R (Uniprot #: P32245) |
| Mostrar más |
Título del producto
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?