missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melanocortin-3 R/MC3R Antibody (345404), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18597417 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18597417 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18597417 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB3737MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Melanocortin-3 R/MC3R Monoclonal antibody specifically detects Melanocortin-3 R/MC3R in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Melanocortin-3 R/MC3R
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 345404
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BMIQ9, MC3, MC3-R, melanocortin 3 receptor, melanocortin receptor 3, OB20, Obesity quantitative trait locus, OQTL
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Y3 rat myeloid cell line transfeced with mouse Melanocortin 3R/MC3R
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4159
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.