Learn More
Melan-A/MART-1 Antibody (SPM555) - IHC-Prediluted, R&D Systems™
Código de producto. 18620246 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
7 mL
Tamaño de la unidad:
7 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18620246 7 mL 7 ml
1 options
Código de producto. 18620246 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP244391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    552.78€
    470.40€ / 7 ml
    Ahorro 82.38€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Melan-A/MART-1 Monoclonal antibody specifically detects Melan-A/MART-1 in Human, Mouse, Rat, Canine samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Melan-A/MART-1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SPM555
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5 - 1.0 μg/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen Antigen LB39-AA, Antigen SK29-AA, Mart 1 Melan A, MART1MART-1, melan-A, melanoma antigen recognized by T-cells 1, Protein Melan-A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Melan-A/MART-1 protein (Uniprot: Q16655)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 7 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2315
Especies diana Human, Mouse, Rat, Canine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Línea de productos Novus