Learn More
Melan-A/MART-1 Antibody (CL12863), R&D Systems™
Código de producto. 18606154 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18606154 25 μg 25 microlitros
18613214 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18606154 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP31857625ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    464.22€
    405.30€ / 25 microlitros
    Ahorro 58.92€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Melan-A/MART-1 Monoclonal specifically detects Melan-A/MART-1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Immunohistochemistry (Paraffin)∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Melan-A/MART-1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon CL12863
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 μg/ml, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 2-10 μg/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS, pH 7.2, 40% glycerol
Alias de gen Antigen LB39-AA, Antigen SK29-AA, Mart 1 Melan A, MART1MART-1, melan-A, melanoma antigen recognized by T-cells 1, Protein Melan-A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein of Q16655. Actual immunogen sequence is proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2315
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1
Línea de productos Novus