Learn More
MEL-18 Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™
Código de producto. 18498602 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498602 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18498602 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP204032DL594
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-10-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
MEL-18 Polyclonal specifically detects MEL-18 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MEL-18
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 594
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen MEL-18, polycomb group ring finger 2, polycomb group RING finger protein 2, RING finger protein 110DNA-binding protein Mel-18, RNF110MEL18, Zinc finger protein 144, ZNF144MGC10545
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 125 and 175 of human DNA-binding Protein Mel-18 using the numbering given in entry NP_009075.1 (GeneID 7703).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Zinc Finger
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7703
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG