Learn More
Micronova™ Escurridor para fregona de cabezal plano MegaWringer™
Código de producto. 16205172 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable (304), electropulido, policetona
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
16205172 Acero inoxidable (304), electropulido, policetona cada uno
1 options
Código de producto. 16205172 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor W94
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    900.00€
    852.68€ / paquete de 1
    Ahorro 47.32€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Exprimidor de trapeador de cabeza plana exclusivo de acero inoxidable y policetona que utiliza la palanca del mango del trapeador para ejercer presión de escurrido hacia abajo, eliminando la necesidad de agacharse y presionar mientras se limpia.
El escurridor de fregona de cabezal plano Micronova MegaWringer™ cuenta con un diseño único que aprovecha el mango de la fregona para ejercer presión hacia abajo y así escurrir eficazmente las fregonas de cabezal plano con el mínimo esfuerzo.
  • El escurridor de presión descendente es ideal para escurrir bien una fregona de cabezal plano
  • Ergonómico, fácil de usar con presión mínima, sin tener que agacharse, con una sola mano
  • Protege de distensiones en la muñeca y la espalda
  • No es necesario el carro
  • Funciona con cubos B-7 en sistemas BucketBinder o carros Slim-T
  • La unidad es compacta, fácil de transportar y almacenar, y pesa menos de 2,3 kg (5 lb)
  • Acero inoxidable electropulido con componentes de policetona moldeada
  • Resiste desinfectantes fuertes
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Tipo de producto Escurridor de fregonas
Material Acero inoxidable (304), electropulido, policetona
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Instrucciones de cuidado Almacenar a temperatura ambiente. Enjuague para eliminar el desinfectante antes de esterilizar en autoclave o almacenar.
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad
Dimensiones 20,5 x 4 x 10 in
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de paredes, suelos y techos
Para utilizar con (equipo) Cubos de las series B-7 y B-7 AC
Altura (imperial) 10 in
Altura (métrico) 25 cm
Longitud (imperial) 20,5 in
Longitud (métrico) 65 cm
Cantidad 1 unidad
Esterilidad No estéril
Anchura (imperial) 4 in
Anchura (métrico) 10 cm