Learn More
Chemgene Concentrado desinfectante multisuperficie MedLab
Código de producto. 17805988 Tienda Chemgene Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 L
Scent:
Sin perfume
Código de producto. Volumen (métrico) Scent
17805988 1 L Sin perfume
1 options
Código de producto. 17805988 Proveedor Chemgene N.º de proveedor SKU074A
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
CHEMGENE El concentrado desinfectante multisuperficies MEDLAB ofrece una fórmula nueva y única diseñada para entornos de laboratorio especializados. La combinación de sustancias activas en CHEMGENE garantizar que el equipo pueda limpiarse y desinfectarse de forma rutinaria con un estándar alto y constante.
CHEMGENE Los desinfectantes multisuperficies MEDLAB son adecuados en una variedad de aplicaciones en laboratorios, servicios críticos o de emergencia, agencias gubernamentales, laboratorios de control de calidad y entornos de atención médica. Diseñado para su uso en superficies y equipos, incluidos bancos, estantes, refrigeradores, baños de agua, centrífugas, incubadoras, frascos de descarte, pipetas y muchos más. CHEMGENE Los desinfectantes multisuperficies MEDLAB son versátiles e ideales para implementar medidas de bioseguridad efectivas en una amplia gama de organizaciones.
Adecuado para su uso y compatible con acero duro, acero dulce, cobre, aluminio, caucho, plásticos, acetal y nailon. CHEMGENE Los desinfectantes multisuperficies MEDLAB no son corrosivos durante su uso y no dejan residuos problemáticos en las superficies después de su uso que puedan interferir con ensayos validados u otros trabajos de laboratorio.
Esta nueva generación de CHEMGENE , desarrollado por los especialistas en higiene de Byotrol, se beneficia de una formulación optimizada, que es biodegradable y está respaldada por un sólido conjunto de datos. El equilibrio mejorado entre la eficacia y la concentración de material activo ha dado como resultado un desinfectante superior que es excepcionalmente eficaz en una amplia gama de microorganismos patógenos.
La ’eficacia de amplio espectro de CHEMGENE contra bacterias, levaduras, virus y hongos se ha demostrado mediante un sólido conjunto de datos realizados según los siguientes estándares de prueba europeos PT2, incluidos estándares médicos exigentes realizados en condiciones sucias.
EN 13727 (bactericida)
EN 17387 (bactericida)
EN 13624 (levuricida, fungicida)
EN 17387 (levuricida, fungicida) 
EN 16777 (virucida – todos los virus envueltos)
EN 16777 (Adenovirus, Norovirus)
EN 14476 (virucida – todos los virus envueltos)
EN 14476 (Adenovirus, Norovirus)
EN 13623 (Legionela)
EN 13610 (bacteriófago)
CHEMGENE Los desinfectantes multisuperficies MEDLAB han demostrado ser eficaces contra:
  • Norovirus
  • Adenovirus
  • Coronavirus
  • Virus del herpes simple
  • Virus respiratorio sincicial
  • Hepatitis B& do
  • VIH
  • Candida auris
  • Enterococcus faecium
  • Klebsiella pneumoniae
  • Staphylococcus aureus
  • Acinetobacter baumannii
  • Pseudomonas aeruginosa
  • Especies de Enterobacter.
  • Streptococcus pyogenes
  • Moraxella catarrhalis
  • Aspergillus brasiliensis
  • Legionella
  • E. coli
  • Virus de Epstein-Barr
  • Citomegalovirus
  • Virus del herpes humano 6
  • virus del Zika
  • Virus de la varicela zóster
  • Parainfluenza
  • Gripe
  • Virus linfotrópico de células T humanas
Pruebas validadas realizadas por la Universidad de Chester confirman que CHEMGENE Los desinfectantes multisuperficies MEDLAB desnaturalizan el ADN en 5 minutos cuando se utilizan en una dilución del 1 % en poca suciedad.
Fácil de diluir y sencillo de usar. CHEMGENE El desinfectante multisuperficies MEDLAB se puede diluir al 1% para limpieza y desinfección general y al 10% para la desinfección de alto riesgo de derrames de fluidos corporales o la desinfección de desechos líquidos. El formato autodosificador de 1 litro tiene marcadores de volumen para ayudar a diluir de manera correcta y constante el concentrado y hay disponible un útil póster de dilución como recordatorio visual.
Una vez diluido por el usuario final, CHEMGENE Es eficaz hasta por tres meses. También se encuentran disponibles botellas rociadoras con gatillo de plástico reciclado al 30 % reutilizables y etiquetas de dilución codificadas por colores para ayudar y mejorar el cumplimiento y reducir el impacto en nuestro medio ambiente.
CHEMGENE Los productos MEDLAB cumplen con todas las regulaciones pertinentes en el Reino Unido, incluidas CLP, REACH y el Reglamento sobre productos biocidas (BPR ) incluido el artículo 95.
CHEMGENE Los productos MEDLAB no están destinados a la desinfección de dispositivos médicos. Use de forma segura los biocidas. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de su uso.
Especificaciones
Tipo de producto Concentrado de desinfectante
Color-coded N.º
Formulario Líquido concentrado
pH 10.5-11.4
Scent Sin perfume
Esterilidad No estéril
Aspecto De transparente a amarillo claro
Color Transparente
Desechables Un solo uso
filtradas por Sin filtro
Inflamable No
Volumen (métrico) 1 L
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • MedLab Multi-Surface Disinfectant Concentrate - Un-fragranced
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Didecyldimethylammonium chloride, Alkyl(C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride, N-(3-Aminopropyl)