Learn More
Corning™ Medio 199 (Mod.)
BIOPHARMA
Código de producto. 15343541
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15343541 6/Paq. paquete de 6
1 options
Código de producto. 15343541 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 10060CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.00€
    155.02€ / paquete de 6
    Ahorro 3.98€
    2% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Niveles bajos de endotoxinas (≤0,025 EU/ml) garantizados
  • Línea completa de medios y reactivos para cultivo de células «in vitro» de mamíferos
  • Los medios listos para su uso se suministran en frascos de plástico de teraftalato de polietileno (PET)
  • Los revestimientos soldados mediante ultrasonidos eliminan las resinas tóxicas o las colas que pueden filtrarse en los medios
  • Se envía a temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 X
Tipo de producto Medio 199
Para utilizar con (aplicación) Para evaluar la estimulación del crecimiento y las características de citotoxicidad
Cantidad 6/Paq.
Nivel de endotoxinas < 0,25 UE/ml
Formulación L-glutamina, sales de Earleâ€TM
pH Desde 7 hasta 7,4
Contenido y almacenamiento 2° hasta 8 °C