Learn More
Gibco™ Medio 199, suplemento GlutaMAX™
Código de producto. 11584476 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 500 mL
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ml
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11584476 500 ml 500 ml
11594476 10 x 500 mL paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11584476 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 41150020
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Medio 199, suplemento GlutaMAX™
El medio 199 se desarrolló originalmente para estudios nutricionales de fibroblastos de embrión de pollo. Tiene una amplia utilidad con especies, especialmente para el cultivo de células no transformadas. El medio 199 es ampliamente utilizado en virología, producción de vacunas y cultivo in vitro de explantes primarios de epitelio pancreático de ratón y tejidos de lente de rata. Ofrecemos una variedad de Gibco™ Modificaciones del medio 199 para una variedad de aplicaciones de cultivo celular. Encuentre la formulación adecuada utilizando la herramienta de selección de medios.
En comparación con otros medios basales, el medio 199 contiene componentes únicos, como adenina, adenosina, hipoxantina, timina y vitaminas adicionales. El medio 199 está disponible con sales de Earle para su uso con una incubadora de CO2 o con sales de Hanks para su uso sin CO2.
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Cualquier uso distinto al previsto puede constituir una violación de la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad cGMP
Gibco™ El medio 199 se fabrica en una instalación que cumple con las normas cGMP ubicada en Paisley, Escocia, Reino Unido. La instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la ISO Norma 13485.
El medio 199 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. El medio 199 utiliza un sistema tampón de bicarbonato de sodio (2,2 g/L) y, por lo tanto, requiere un entorno –de CO2 del 5 al 10 % para mantener el pH fisiológico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio 199
Con aditivos GlutaMAX, Rojo de fenol, Bicarbonato sódico
Sin aditivos Sin HEPES
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células no transformadas, cultivo celular de mamíferos
Cantidad 500 ml
Certificaciones/conformidad Normas ISO 13485, FDA
pH Desde 7,1 hasta 7,4
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C
Descripción Medio 199, 500 ml, líquido, concentración 1X, pH de 7,1 a 7,4, con Glutamax™, rojo de fenol, piruvato sódico, 12 meses de vida útil, osmolalidad de 290 a 320 mOsm/kg, para el cultivo de células no transformadas, cultivo de células de mamíferos