Learn More
PAL International™ Toallitas desinfectantes Medipal™ 3 en 1
Código de producto. 15834165
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
195 x 200 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 240
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
15834165 195 x 200 mm paquete de 240
1 options
Código de producto. 15834165 Proveedor PAL International™ N.º de proveedor W520110MPCE
La seguridad empieza aquí: ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28008
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Recipiente de 2,0 l con 240 toallitas desinfectantes
  • Desarrollado en respuesta a una creciente necesidad clínica de una única limpieza.& Toallita desinfectante eficaz contra una gama más amplia de patógenos 
  • Las toallitas no tienen alcohol y están diseñadas para limpiar y desinfectar superficies duras no porosas, equipos y dispositivos médicos no invasivos en entornos sanitarios.
  • Comprobado que mata la mayoría de microorganismos como bacterias y virus.& levaduras
  • Las toallitas se han probado de forma independiente según una serie de normas europeas (EN), incluida la nueva prueba europea EN16615:2015 (prueba de 4 campos)
  • Alcohol& Libre de PHMB
  • 1 minuto de tiempo de contacto
  • Adecuado para guardar en carros, encimeras o montado en la pared en un soporte dispensador
Especificaciones
Descripción Limpia y desinfecta
Dimensiones (L x An) 195 x 200 mm
Incluye 240 toallitas en un recipiente de 2,0 l
compliance-icons
Nombre del producto
  • medipal disinfectant wipes
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: alkyl C12-16 dimethyl benzyl ammonium chloride, poly (hexamethylene biguanide) hydrochloride, 5-chlo