Learn More
Corning™ Solución de HBS sin Ca Mg rojo de fenol Media Tech™
Descripción
La gama Corning de soluciones salinas tamponadas para cultivo celular se elabora a un pH fisiológico y concentración de sal (después de la dilución adecuada). Se utilizan solos o en combinación con otros agentes para el lavado de tejidos y células. Las soluciones salinas tamponadas suelen incluir sodio, potasio, calcio, magnesio y cloruro. Proporcionan a las células agua e iones inorgánicos, mientras mantienen un pH fisiológico y presión osmótica. Aunque ha habido muchas modificaciones en las fórmulas originales en los esfuerzos por producir medios completamente definidos, las soluciones salinas discretas siguen desempeñando un papel importante en la investigación de cultivos tisulares. La función básica de estas soluciones, es decir , mantener el pH y el equilibrio osmótico en el medio y proporcionar a las células agua e iones inorgánicos esenciales, son tan valiosos hoy como cuando se desarrollaron por primera vez hace un siglo.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1 X |
| Tipo de producto | Solución salina equilibrada de Hanks |
| Cantidad | 1 L |