missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MED6 Antibody [DyLight 650], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30515177 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30515177 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30515177 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338515C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MED6 Polyclonal antibody specifically detects MED6 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MED6
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 650
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Activator-recruited cofactor 33 kDa component, ARC33, mediator complex subunit 6hMed6, mediator of RNA polymerase II transcription subunit 6, mediator of RNA polymerase II transcription, subunit 6 homolog, mediator of RNA polymerase II transcription, subunit 6 homolog (S. cerevisiae), NY-REN-28, Renal carcinoma antigen NY-REN-28
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 27-246 of human MED6 (NP_005457.2).,, Sequence:, GSVLDYFSERSNPFYDRTCNNEVVKMQRLTLEHLNQMVGIEYILLHAQEPILFIIRKQQRQSPAQVIPLADYYIIAGVIYQAPDLGSVINSRVLTAVHGIQSAFDEAMSYCRYHPSKGYWWHFKDHEEQDKVRPKAKRKEEPSSIFQRQRVDALLLDLRQKFPPKFVQLKPGEKPVPVDQTKKEAEPIPETVKPEEKETTKNVQQTVSAKGPPEKRMRLQ
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10001
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.