Learn More
Meclizina Dihidrocloruro Monohidrato, TRC
Código de producto. 30469670
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30469670 10 g 10 g
30483581 5 g 5 g
30470396 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30469670 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM20270010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31884-77-2
Fórmula molecular C25 H27 Cl N2 . 2 Cl H . H2 O
Peso molecular (g/mol) 481.89
Sinónimo Piperazine, 1-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-4-[(3-methylphenyl)methyl]-, hydrochloride, hydrate (1:2:1), Piperazine, 1-(p-chloro-α-phenylbenzyl)-4-(m-methylbenzyl)-, dihydrochloride, monohydrate (8CI), Piperazine, 1-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-4-[(3-methylphenyl)methyl]-, dihydrochloride, monohydrate (9CI), Meclizine dihydrochloride monohydrate
Nombre IUPAC 1-[(4-clorofenil)-fenilmetil]-4-[(3-metilfenil)metil]piperazina; hidratarse; Dihidrocloruro
SMILES O.Cl.Cl.Cc1cccc(CN2CCN(CC2)C(c3ccccc3)c4ccc(Cl)cc4)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Meclizine Dihydrochloride
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C25H27ClN2.2ClH.H2O/c1-20-6-5-7-21(18-20)19-27-14-16-28(17-15-27)25(22-8-3-2-4-9-22)23-10-12-24(26)13-11-23;;;/h2-13,18,25H,14-17,19H2,1H3;2*1H;1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 480.1502