Learn More
BICASA Banco de pared de la serie MECC con fregadero, estante para reactivos
Código de producto. 17487393 Tienda BICASA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Pr x An x Al):
900 x 1200 x 900/2120 mm
900 x 600 x 900/2120 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Pr x An x Al) Tamaño de la unidad
17487393 900 x 1200 x 900/2120 mm cada uno
17467393 900 x 600 x 900/2120 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17487393 Proveedor BICASA N.º de proveedor MS.1200.900.2100.PP
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Banco de pared de la serie MECC con fregadero, el estante para reactivos viene completo con pedestales laterales, columna de servicio MECC, soporte lateral C-Frame, travesaño, encimera con fregadero de polipropileno con 1 cubeta, mezclador de agua, lavado
  • Bancos de laboratorio serie MECC
  • Pedestales: Perfil de aluminio estirado (150 x 25 mm y 150 x 50 mm) con ranuras verticales
  • Columna vertebral de servicio: Estructura modular de acero montada en pedestales a diferentes alturas con paneles de utilidad en filas horizontales
    • Estructura de canalización con paso para tuberías y cableado
  • Tira de utilidad: Banda metálica pretaladrada a la altura de la encimera
  • Paneles de utilidad: Cubierta de resina de polipropileno PP moldeado (retardante de llama V0 - IEC 60695-11-10 / -20)
  • Estaciones de trabajo C-Frame: Certificado según EN 13150:2001 y BRG 234/09.06
    • Soportes de nivelación de marco tubular de acero en forma de C: travesaños horizontales; chapas laterales
  • Encimeras: Unidades independientes - instaladas y fijadas sobre el C-FRAME
  • Colores:
    • Metal: Recubrimiento en polvo de poliuretano mate gris claro
    • Paneles de servicios públicos MECC: Gris plateado (placa frontal) - Cuadro eléctrico ABS Caja trasera: Negro
    • Panel ignífugo de aglomerado de 19 mm: Gris claro (2 decorativos)
  • Grifos: Recubrimiento en polvo epoxi - color gris claro; Identificación de fluidos (mango según EN13792:2000)
  • Estante para el soporte de reactivos: Metal recubierto - voladizo
  • Tablero perforado: Panel de plástico (soporte de acrílico)
Por favor, consulta con tu equipo de gestión de instalaciones y diseño de proyectos para la instalación en la construcción de tu laboratorio. El artículo se vende como un producto independiente, sin la instalación.
Especificaciones
Color Gris claro
Ajustable (altura) No
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Dimensiones (Pr x An x Al) 900 x 1200 x 900/2120 mm
Tipo de bastidor Bastidor en C
Incluye 2 estantes para soporte de reactivos, encimera con fregadero de polipropileno con cubeta, mezclador de agua, lavado ocular y tablero