Learn More
BICASA Banco de pared de la serie MECC con fregadero, estante para reactivos
Tienda BICASA ProductosDescrizione
- Bancos de laboratorio serie MECC
- Pedestales: Perfil de aluminio estirado (150 x 25 mm y 150 x 50 mm) con ranuras verticales
- Columna vertebral de servicio: Estructura modular de acero montada en pedestales a diferentes alturas con paneles de utilidad en filas horizontales
- Estructura de canalización con paso para tuberías y cableado
- Tira de utilidad: Banda metálica pretaladrada a la altura de la encimera
- Paneles de utilidad: Cubierta de resina de polipropileno PP moldeado (retardante de llama V0 - IEC 60695-11-10 / -20)
- Estaciones de trabajo C-Frame: Certificado según EN 13150:2001 y BRG 234/09.06
- Soportes de nivelación de marco tubular de acero en forma de C: travesaños horizontales; chapas laterales
- Encimeras: Unidades independientes - instaladas y fijadas sobre el C-FRAME
- Colores:
- Metal: Recubrimiento en polvo de poliuretano mate gris claro
- Paneles de servicios públicos MECC: Gris plateado (placa frontal) - Cuadro eléctrico ABS Caja trasera: Negro
- Panel ignífugo de aglomerado de 19 mm: Gris claro (2 decorativos)
- Grifos: Recubrimiento en polvo epoxi - color gris claro; Identificación de fluidos (mango según EN13792:2000)
- Estante para el soporte de reactivos: Metal recubierto - voladizo
- Tablero perforado: Panel de plástico (soporte de acrílico)
Por favor, consulta con tu equipo de gestión de instalaciones y diseño de proyectos para la instalación en la construcción de tu laboratorio. El artículo se vende como un producto independiente, sin la instalación.
Specifica
Specifica
| Color | Gris claro |
| Ajustable (altura) | No |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 900 x 600 x 900/2120 mm |
| Tipo de bastidor | Bastidor en C |
| Incluye | 2 estantes para soporte de reactivos, encimera con fregadero de polipropileno con cubeta, mezclador de agua, lavado ocular y tablero |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?