Learn More
BICASA Banco de pared de la serie MECC con fregadero
Código de producto. 17497393 Tienda BICASA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Pr x An x Al):
900 x 1200 x 900/930 mm
900 x 600 x 900/930 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Pr x An x Al) Tamaño de la unidad
17497393 900 x 1200 x 900/930 mm cada uno
17477393 900 x 600 x 900/930 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17497393 Proveedor BICASA N.º de proveedor MS.1200.900.930.PP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Banco de pared con fregadero de la serie MECC completo con pedestales laterales, columna de servicio MECC, soporte lateral C-Frame, travesaño, encimera con fregadero de polipropileno con 1 cubeta, mezclador de agua, lavado ocular y tablero.
  • Bancos de laboratorio de la serie MECC
  • Pedestales: Perfil de aluminio estirado (150 x 25 mm y 150 x 50 mm) con ranuras verticales
  • Columna vertebral de servicio: Estructura modular de acero montada en pedestales a diferentes alturas con paneles de utilidad en filas horizontales
    • Estructura de canalización con paso para tuberías y cableado
  • Tira de utilidad: Banda metálica pretaladrada a la altura de la encimera
  • Paneles de utilidad: Cubierta de resina de polipropileno PP moldeado (retardante de llama V0 - IEC 60695-11-10 / -20)
  • Estaciones de trabajo C-Frame: Certificado según EN 13150:2001 y BRG 234/09.06
    • Soportes de nivelación de marco tubular de acero en forma de C: travesaños horizontales; chapas laterales
  • Encimeras: Unidades independientes - instaladas y fijadas sobre el C-FRAME
  • Colores:
    • Metal: Recubrimiento en polvo de poliuretano mate gris claro
    • Paneles de servicios públicos MECC: Gris plateado (placa frontal) - Cuadro eléctrico ABS Caja trasera: Negro
    • Panel ignífugo de aglomerado de 19 mm: Gris claro (2 decorativos)
  • Grifos: En torreta - Recubrimiento en polvo epoxi - color gris claro; Bloqueo en una regleta de servicios o en la encimera; con manga roscada de entrada y tuerca de bloqueo; Identificación de fluidos (mango según EN13792:2000)
Por favor, consulta con tu equipo de gestión de instalaciones y diseño de proyectos para la instalación en la construcción de tu laboratorio. El artículo se vende como un producto independiente, sin la instalación.
Especificaciones
Color Gris claro
Ajustable (altura) No
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Dimensiones (Pr x An x Al) 900 x 1200 x 900/930 mm
Tipo de bastidor Bastidor en C
Incluye Encimera con fregadero de polipropileno con cubeta, mezclador de agua, lavado ocular y tablero