Descripción
- Bancos de laboratorio de la serie MECC
- Pedestales: Perfil de aluminio estirado (150 x 25 mm y 150 x 50 mm) con ranuras verticales
- Columna vertebral de servicio: Estructura modular de acero montada en pedestales a diferentes alturas con paneles de utilidad en filas horizontales
- Estructura de canalización con paso para tuberías y cableado
- Tira de utilidad: Banda metálica pretaladrada a la altura de la encimera
- Paneles de utilidad: Cubierta de resina de polipropileno PP moldeado (retardante de llama V0 - IEC 60695-11-10 / -20)
- Estaciones de trabajo C-Frame: Certificado según EN 13150:2001 y BRG 234/09.06
- Soportes de nivelación de marco tubular de acero en forma de C: travesaños horizontales; chapas laterales
- Encimeras: Unidades independientes - instaladas y fijadas sobre el C-FRAME
- Colores:
- Metal: Recubrimiento en polvo de poliuretano mate gris claro
- Paneles de servicios públicos MECC: Gris plateado (placa frontal) - Cuadro eléctrico ABS Caja trasera: Negro
- Panel ignífugo de aglomerado de 19 mm: Gris claro (2 decorativos)
- Grifos: En torreta - Recubrimiento en polvo epoxi - color gris claro; Bloqueo en una regleta de servicios o en la encimera; con manga roscada de entrada y tuerca de bloqueo; Identificación de fluidos (mango según EN13792:2000)
Por favor, consulta con tu equipo de gestión de instalaciones y diseño de proyectos para la instalación en la construcción de tu laboratorio. El artículo se vende como un producto independiente, sin la instalación.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Gris claro |
| Ajustable (altura) | No |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 900 x 600 x 900/930 mm |
| Tipo de bastidor | Bastidor en C |
| Incluye | Encimera con fregadero de polipropileno con cubeta, mezclador de agua, lavado ocular y tablero |