Learn More
BICASA Banco de pared de la serie MECC
Código de producto. 17497383 Tienda BICASA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Pr x An x Al):
900 x 900 x 880/2100 mm
900 x 900 x 880/930 mm
900 x 1200 x 880/2100 mm
900 x 1200 x 880/930 mm
900 x 1500 x 880/2100 mm
900 x 1500 x 880/930 mm
900 x 1800 x 880/2100 mm
900 x 1800 x 880/930 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Pr x An x Al) Tamaño de la unidad
17497383 900 x 900 x 880/2100 mm cada uno
17487383 900 x 900 x 880/930 mm cada uno
17407393 900 x 1200 x 880/930 mm cada uno
17417393 900 x 1200 x 880/2100 mm cada uno
17427393 900 x 1500 x 880/930 mm cada uno
17437393 900 x 1500 x 880/2100 mm cada uno
17447393 900 x 1800 x 880/930 mm cada uno
17457393 900 x 1800 x 880/2100 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17497383 Proveedor BICASA N.º de proveedor MB.0900.900.2100.HPL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Banco de pared de la serie MECC completo con pedestales laterales, columna de servicio MECC, soporte lateral C-Frame y láminas, travesaño y encimera de HPL.
  • Bancos de laboratorio de la serie MECC
  • Pedestales: Perfil de aluminio estirado (150 x 25 mm y 150 x 50 mm) con ranuras verticales
  • Columna de servicio: Marco de acero modular ensamblado a los pedestales a diferentes alturas con filas horizontales de paneles de servicios públicos
    • Estructura de canalización con paso para tuberías y cableado
  • Tira de servicios públicos: Banda de metal perforada a la altura de la encimera
  • Paneles de servicios públicos: Cubierta de resina de PP de polipropileno moldeado (pirorretardante V0 - IEC 60695-11-10/-20)
  • Estaciones de trabajo C-Frame: Certificado según EN 13150:2001 y BRG 234/09.06
    • Soportes de nivelación de marco tubular de acero en forma de C: travesaños horizontales; chapas laterales
  • Encimeras: Unidades independientes: instaladas y fijadas sobre la estructura C-Frame
  • Colores:
    • Metal: Revestimiento en polvo de poliuretano bonderizado gris claro mate
    • Paneles de servicios públicos MECC: Gris plata (placa frontal): caja trasera de panel eléctrico ABS: Negro
    • Tableros de partículas ignífugos de 19 mm: Gris claro (2 decorativos)
Especificaciones
Color Gris claro
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado TUV EN 13150
Dimensiones (Pr x An x Al) 900 x 900 x 880/2100 mm
Tipo de bastidor Bastidor en C
Incluye 1 estante de HPL
Con ruedas giratorias No