Learn More
Duran™ Probetas de medición
Código de producto. 15211739 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
390 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15211739 390 ml paquete de 10
1 options
Código de producto. 15211739
Marca: Duran™ 213996807
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo base Redondo
Diámetro interior (métrico) 40 mm
Forma Redondo
Altura (métrico) 400 mm
Tipo Probeta de medición no graduada
Material Vidrio
Capacidad (métrico) 390 ml