Learn More
MDR1/ABCB1 Antibody (MRK16), mFluor Violet 450 SE, R&D Systems™
Código de producto. 18607959 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Tamaño de la unidad
18607959 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18607959 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP252701MFV450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    857.17€
    742.35€ / 0.1 ml
    Ahorro 114.82€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
MDR1/ABCB1 Monoclonal specifically detects MDR1/ABCB1 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MDR1/ABCB1
Aplicaciones CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon MRK16
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ABC20, ATP-binding cassette sub-family B member 1, ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 1, CD243, CD243 antigen, CLCS, colchicin sensitivity, doxorubicin resistance, EC 3.6.3, EC 3.6.3.44, GP170, IBD13, MDR1MGC163296, multidrug resistance protein 1, P-glycoprotein 1, P-gp, PGY1P-GP
Disciplina de investigación Cancer, Membrane Trafficking and Chaperones
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Línea de productos Novus