Learn More
MDR1/ABCB1 Antibody (MRK16), Allophycocyanin, R&D Systems™
Código de producto. 18604808 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18604808 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18604808 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP252701APC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    860.23€
    735.00€ / 0.1 ml
    Ahorro 125.23€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
MDR1/ABCB1 Monoclonal antibody specifically detects MDR1/ABCB1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MDR1/ABCB1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon MRK16
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen ABC20, ATP-binding cassette sub-family B member 1, ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 1, CD243, CD243 antigen, CLCS, colchicin sensitivity, doxorubicin resistance, EC 3.6.3, EC 3.6.3.44, GP170, IBD13, MDR1MGC163296, multidrug resistance protein 1, P-glycoprotein 1, P-gp, PGY1P-GP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Drug resistant K-562 cells.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Membrane Trafficking and Chaperones
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5243
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Línea de productos Novus