Learn More
MDR1/ABCB1 Antibody (MDR1/8962R), R&D Systems™
Código de producto. 18611885 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18611885 20 μg 20 microgramos
18679314 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18611885 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP32377220ug
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
MDR1/ABCB1 Monoclonal antibody specifically detects MDR1/ABCB1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MDR1/ABCB1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon MDR1/8962R
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen ABC20, ATP-binding cassette sub-family B member 1, ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 1, CD243, CD243 antigen, CLCS, colchicin sensitivity, doxorubicin resistance, EC 3.6.3, EC 3.6.3.44, GP170, IBD13, MDR1MGC163296, multidrug resistance protein 1, P-glycoprotein 1, P-gp, PGY1P-GP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa500-700) of human MDR1/ABCB1 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Membrane Trafficking and Chaperones
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5243
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG κ