missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MDG1 Antibody [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30512911 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30512911 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30512911 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338435MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MDG1 Polyclonal antibody specifically detects MDG1 in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MDG1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DKFZp564F1862, DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 9, dnaJ homolog subfamily B member 9, endoplasmic reticulum DnaJ homolog 4, ERdj4, Mdg-1, MDG1MSTP049, Microvascular endothelial differentiation gene 1 protein, MST049
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 24-223 of human MDG1 (NP_036460.1).,, Sequence:, SKSYYDILGVPKSASERQIKKAFHKLAMKYHPDKNKSPDAEAKFREIAEAYETLSDANRRKEYDTLGHSAFTSGKGQRGSGSSFEQSFNFNFDDLFKDFGFFGQNQNTGSKKRFENHFQTRQDGGSSRQRHHFQEFSFGGGLFDDMFEDMEKMFSFSGFDSTNQHTVQTENRFHGSSKHCRTVTQRRGNMVTTYTDCSGQ
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4189
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.