Learn More
Novus Biologicals™ MCTP2 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Código de producto. 18642271 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18642271 0,1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18642271 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor H00055784T02
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Especificaciones
Cantidad 0,1 mL
Contenido y almacenamiento Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Objetivo MCTP2
Sinónimo FLJ11175, FLJ33303, MGC111402, multiple C2 and transmembrane domain-containing protein 2, multiple C2 domains, transmembrane 2, multiple C2-domains with two transmembrane regions 2 1
Símbolo de gen MCTP2