missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MCRS1 Antibody (5G3) [DyLight 350], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30520841 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30520841 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30520841 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP342995UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MCRS1 Monoclonal antibody specifically detects MCRS1 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MCRS1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 5G3
Conjugado DyLight 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Cell cycle-regulated factor p78, ICP22BP, INO80 complex subunit Q, INO80Q58 kDa microspherule protein, MCRS2INO80 complex subunit J, microspherule protein 1, MSP58cell cycle-regulated factor (78 kDa), P78
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno microspherule protein 1 - (Uniprot# Q96EZ8)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10445
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.