Especificaciones
| Cantidad | 0,1 mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Objetivo | MCMDC2 |
| Sinónimo | C8orf45, chromosome 8 open reading frame 45, FLJ25692, minichromosome maintenance complex component-like, minichromosome maintenance domain containing 2 |
| Símbolo de gen | MCMDC2 |