Descripción
MCM7 Monoclonal antibody specifically detects MCM7 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MCM7 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | MCM7/2756R |
| Conjugado | PE |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | CDC47 homolog, CDC47P85MCM, DNA replication licensing factor MCM7, EC 3.6.4.12, homolog of S. cerevisiae Cdc47, MCM2PNAS146, MCM7 minichromosome maintenance deficient 7 (S. cerevisiae), minichromosome maintenance complex component 7, minichromosome maintenance deficient (S. cerevisiae) 7, minichromosome maintenance deficient 7, P1.1-MCM3, P1CDC47 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fragment of human MCM7 (aa195-319) (Uniprot: P33993) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |