Learn More
MCM7 Antibody (2068B) [PE], R&D Systems™
Código de producto. 18603074 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18603074 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18603074 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB9217P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    680.04€
    596.40€ / 0.1 ml
    Ahorro 83.64€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
MCM7 Monoclonal specifically detects MCM7 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MCM7
Aplicaciones Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 2068B
Conjugado PE
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Formulación PBS
Alias de gen CDC47 homolog, CDC47P85MCM, DNA replication licensing factor MCM7, EC 3.6.4.12, homolog of S. cerevisiae Cdc47, MCM2PNAS146, MCM7 minichromosome maintenance deficient 7 (S. cerevisiae), minichromosome maintenance complex component 7, minichromosome maintenance deficient (S. cerevisiae) 7, minichromosome maintenance deficient 7, P1.1-MCM3, P1CDC47
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human MCM7, Gly188-Ala328, Accession # P33993
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Core ESC Like Genes, DNA Repair, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4176
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus