Descripción
The MCF-7 Whole Cell Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Western Blot |
| Tissue | MCF-7 |
| Cantidad | 0,1 mg |
| Tampón de almacenamiento | Supplied in SDS sample buffer containing 5% Beta-mercaptoethanol. |
| Especificidad de la prueba | MCF7 (Human Breast Adenocarcinoma) |
| Especie del huésped | Human |
| Concentración | 2 mg/mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at −80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |