Learn More
Gibco™ Medio 5A de McCoy (modificado), suplemento GlutaMAX™
Código de producto. 11594466 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
10 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11594466 500 mL 500 ml
11504476 10 x 500 mL paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11594466 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 36600021
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El medio 5A de McCoy (modificado) es un medio para uso general compatible con la propagación de muchos tipos de células primarias, líneas de células establecidas y explantes de tejidos de biopsia.
El medio 5A de McCoy (modificado) es un medio para uso general compatible con la propagación de muchos tipos de células primarias, líneas de células establecidas y explantes de tejidos de biopsia. Este medio es compatible con el crecimiento de células de mamíferos primarias derivadas de la médula ósea normal, la piel, el bazo, los riñones, los pulmones, los embriones de rata y otros tejidos.
Este 5A de McCoy se ha modificado de la siguiente manera:
Con: Glucosa alta, GlutaMAX™ , Bacto-peptona, Rojo fenol
Sin: Piruvato de sodio
Está disponible la formulación completa.
El Dr. Thomas McCoy formuló originalmente el medio McCoy 5A como una modificación del Medio Basal 5A. A diferencia de otros medios, el McCoy 5A contiene el agente reductor glutatión, bactopeptona y un alto nivel de glucosa. Este producto también incluye la adición de sales de Hanks por parte del Dr. Hsu para permitir su uso fuera de una incubadora de CO2 .
Gibco™ La prueba 5A de McCoy (modificada) requiere suplementación de suero, comúnmente con 10 % de suero fetal bovino (FBS). Gibco™ El método 5A (modificado) de McCoy utiliza un sistema tampón de bicarbonato de sodio (2,2 g/L) y, por lo tanto, requiere un entorno de –CO2 del 5 al 10 % para mantener el pH fisiológico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células de mamíferos
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio 5A de McCoy
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Alto contenido en glucosa, GlutaMAX, Rojo de fenol, Bacto peptona, Bicarbonato sódico
Sin aditivos Sin HEPES, Sin piruvato sódico
Calidad de fabricación Cumple con las normas cGMP según la ISO Norma 13485
Línea de productos Gibco, GlutaMAX
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Osmolalidad 280 - 320 mOsm/kg
pH entre 6,9 y 7,1
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz.
Condiciones de envío: Ambiente.
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación.
Entorno de cultivo CO2
Culture Type Cultivo de células de mamíferos