Learn More
MC1568, MedChemExpress
Código de producto. 16487186
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
16487186 100 mg 100 miligramos
16477208 10 mg 10 miligramos
16473227 50 mg 50 miligramos
3 options
Código de producto. 16487186
Marca: Medchem Express HY16914
MedChemExpress MC1568 is a selective class II (IIa) histone deacetylas (HDAC II) inhibitor, used for cancer research.
MC1568 is a selective class II (IIa) histone deacetylas (HDAC II) inhibitor, used for cancer research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MC1568
CAS 852475-26-4
Color Red
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H15FN2O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 18.5 mg/mL (58.86 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(NO)/C=C/C1=CC=C(/C=C/C(C2=CC=CC(F)=C2)=O)N1C
Peso molecular (g/mol) 314.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.31
Porcentaje de pureza 96.64%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death