Learn More
MBX-4132, MedChemExpress
Código de producto. 16484648
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484648 10 mg 10 miligramos
16457367 5 mg 5 miligramos
16455486 100 mg 100 miligramos
16423186 25 mg 25 miligramos
16410947 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16484648 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112565
MedChemExpress MBX-4132, a member of a chemical class called oxadiazoles that inhibit trans translation by binding to the bacterial ribosome.
MBX-4132, a member of a chemical class called oxadiazoles that inhibit trans translation by binding to the bacterial ribosome.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MBX-4132
CAS 2286411-30-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H15FN4O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (73.89 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(NC1=NN=C(C2=CC=C(F)C=C2)O1)N3CCC4=CC=CC=C4C3
Peso molecular (g/mol) 338.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.34
Porcentaje de pureza 99.22%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation