Learn More
MBP146-78, MedChemExpress
Código de producto. 16499926
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499926 50 mg 50 miligramos
16476127 5 mg 5 miligramos
16470769 1 mg 1 miligramo
16442756 25 mg 25 miligramos
16413408 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16499926 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101525
MedChemExpress MBP146-78 is a potent and selective inhibitor of cGMP dependent protein kinases.
MBP146-78 is a potent and selective inhibitor of cGMP dependent protein kinases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MBP146-78
CAS 188343-77-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H22FN3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 7.69 mg/mL (22.93 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CCC(C2=CC(C3=CC=NC=C3)=C(C4=CC=C(F)C=C4)N2)CC1
Peso molecular (g/mol) 335.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.42
Porcentaje de pureza 99.91%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation