Descripción
- Invierta en equipos que durarán: nuestro robusto dispensador de alimentación central está diseñado para soportar los entornos más difíciles.
- La limpieza fácil ahorra tiempo y mantiene su espacio de trabajo higiénico.
- Proteja las recargas de la suciedad y reduzca los niveles de desechos con la cubierta a prueba de salpicaduras de este dispensador.
- Garantice un uso sencillo y un bajo mantenimiento con dispensación con una sola mano, gran capacidad y fácil recarga.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Dispensador de toallitas de alimentación central |
| Color | Rojo, humo |
| Alternate Part Number | 7322540430332 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 32.8 x 30.2 x 44.7 cm |
| Longitud (métrico) | 32.8 cm |
| Anchura (métrico) | 30.2 cm |
| Altura (métrico) | 44.7 cm |
| Admite | Toallas |
| Material | Plástico |
| Mounting | Montaje en pared |
| Mostrar más |