Learn More
R&D Systems™ Max Rainbow Fluorescent Particle Set (0.1 - 0.3 um)
Código de producto. 18343077 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
Tamaño de la unidad:
2 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18343077 2 mL 2 ml
1 options
Código de producto. 18343077 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP300507
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    567.04€
    481.95€ / 2 ml
    Ahorro 85.09€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Used for performance tracking in multiple channels (UV, violet, green, yellow, orange, far red, and IR)
The Max Rainbow Fluorescent Particles are designed to ensure optimal flow cytometer alignment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formato Deionized water, 0.01% NP-40
Conservante 0.02% Sodium Azide
Cantidad 2 mL
Para utilizar con (aplicación) Flow Cytometry
Línea de productos Novus