missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Max Antibody, Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18489024 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18489024 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18489024 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP149963AF532

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Max Polyclonal antibody specifically detects Max in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Max
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BHLHD4, bHLHd4MGC11225, bHLHd5, bHLHd6, bHLHd7, bHLHd8, Class D basic helix-loop-helix protein 4, helix-loop-helix zipper protein, MAX protein, MGC10775, MGC18164, MGC34679, MGC36767, MYC associated factor X, Myc-associated factor X, orf1, protein max
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen for this product maps to a region between residue 110 and 160 of human MYC Associated Factor X using the numbering given in entry NP_002373.3 (GeneID 4149).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4149
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.