Learn More
Thermo Scientific™ Bandejas con tapones, insertos de tapones y tapones para tubos con tapón de rosca Matrix™
BIOPHARMA
Código de producto. 11577429
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Gris
Incolora
Morado
Naranja
Negro
Rojo
Rosa
Verde
Tipo de producto:
Bandeja con tapón de rosca
Inserto con tapón de rosca
Tapón de rosca
Tapón de tubo criogénico
Tamaño de la unidad:
paquete de 480
paquete de 5
paquete de 500
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tipo de producto Tamaño de la unidad
11577429 Amarillo Tapón de tubo criogénico paquete de 5
11902261 Negro Tapón de rosca paquete de 500
11932261 Naranja Tapón de rosca paquete de 500
11942261 Rosa Tapón de rosca paquete de 500
11865482 Gris Bandeja con tapón de rosca paquete de 480
11875482 Rosa Bandeja con tapón de rosca paquete de 480
10736554 Incolora Tapón de tubo criogénico paquete de 500
11632000 Rojo Tapón de tubo criogénico paquete de 500
10780140 Amarillo Tapón de tubo criogénico paquete de 500
11681970 Verde Tapón de tubo criogénico paquete de 500
10401908 Blanco Tapón de tubo criogénico paquete de 500
11651990 Morado Tapón de tubo criogénico paquete de 500
10040273 Rojo Inserto con tapón de rosca paquete de 500
12865601 Incolora Tapón de tubo criogénico paquete de 480
12635326 Incolora Tapón de tubo criogénico paquete de 5
11642000 Rojo Tapón de tubo criogénico paquete de 480
11718366 Rojo Tapón de tubo criogénico paquete de 5
11919155 Amarillo Tapón de tubo criogénico paquete de 5
11612010 Amarillo Tapón de tubo criogénico paquete de 480
10290740 Azul Tapón de tubo criogénico paquete de 480
11909155 Azul Tapón de tubo criogénico paquete de 5
11317201 Verde Tapón de tubo criogénico paquete de 480
11855482 Verde Tapón de tubo criogénico paquete de 5
11895482 Blanco Tapón de tubo criogénico paquete de 480
11377201 Morado Tapón de tubo criogénico paquete de 480
11885482 Morado Tapón de tubo criogénico paquete de 5
11601970 Azul Tapón de rosca paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Código de producto. 11577429 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 4906
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.40€
    74.43€ / paquete de 5
    Ahorro 11.97€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Simplifique el almacenamiento de las muestras con estos tapones e insertos codificados por colores, disponibles en gradillas de bandejas o a granel para adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones.
Simplifique el almacenamiento de las muestras con estos insertos y tapones codificados por colores.Los insertos y tapones para tubos con tapón de rosca Thermo Scientific™ Matrix™ están disponibles en gradillas en bandeja o a granel para adaptarse a una gran variedad de aplicaciones.
Tapón con un diseño superior
  • Los tapones con juntas garantizan la protección de las muestras críticas durante su almacenamiento.
  • La junta suave se comprime para garantizar un cierre adecuado, lo que evita la contaminación desde el exterior del tubo.
  • Material de tapón: polipropileno virgen de aplicación médica Clase VI con junta tórica de silicona virgen de aplicación médica Clase VI.
  • Los tapones para cuello de rosca son compatibles con temperaturas de almacenamiento de hasta -196 ºC
Opciones de tapones que simplifican la identificación de las muestras
  • Las bandejas de tapones cuentan con un formato de microplaca estándar compatible con equipos automatizados.
  • Los tapones están disponibles en siete opciones de color que permiten la identificación de las muestras.
  • Los insertos de color se encajan a presión en el tapón para ofrecer un ajuste seguro. Son extraíbles.
  • Los insertos están disponibles en seis colores.
Todos los tapones y los insertos se suministran sin ADN, ARNasa, ADNasa, endotoxinas y citotoxinas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tapón de tubo criogénico
Material ABS
Color Amarillo
Envase 5 Empty Trays for 96 Caps
Línea de productos Matrix
Esterilidad Estéril
Fit for Purpose Sterile and PCR Ready