Learn More
Thermo Scientific™ Tubos ScrewTop de 1,0 ml Matrix™
Description
Almacene las muestras de manera segura a baja temperatura, incluido nitrógeno líquido en fase de vapor, con los tubos con cuello de rosca de 1,0 ml Thermo Scientific™ Matrix™.Estos tubos están moldeados con resinas de calidad médica y tienen un código de barras 2D permanente de alto contraste.Si se utilizan con lectores de códigos de barras 2D Thermo Scientific™ VisionMate™, equipos de colocación de tapones manuales y automáticos, y opciones de etiquetado, los tubos ScrewTop 2D satisfacen toda una serie de necesidades de almacenamiento automáticas y manuales a largo plazo.
Seguimiento seguro
- El código de barras 2D permanente impreso con láser en el fondo de cada tubo permite explorar y decodificar tubos de una sola vez sin necesidad de extraerlos del rack y asociar los datos con cada tubo
- Utilice una sencilla unidad VisionMate Lite o VisionMate Wireless para leer tubos individuales, o emplee VisionMate FlatBed o VisionMate HighSpeed para operaciones de mayor rendimiento. Explore el tubo en cualquier aplicación o intégrelo mediante la tecnología ActiveX
- Gracias a la función de corrección de errores incorporada, los códigos de barras nunca se leen incorrectamente
- Disponible en nuestros compactos racks con cierre de seguridad de 96 tubos por rack con el fin de almacenar muchas más muestras en menos espacio de congelador y proporcionar compatibilidad con las pipetas multicanal y los manipuladores de líquido automáticos tradicionales
- El diseño de rack con cierre de seguridad permite almacenar las muestras de forma segura y utilizar una sola mano en las aplicaciones de pipetado
- Gracias al tapón con cierre de rosca con la herramienta de cierre de rosca también se puede abrir y cerrar el tapón con una sola mano mientras se emplea la pipeta
- El formato de 8 × 12 le permitirá llenar 8, 12 o 96 tubos de una vez con sus propias pipetas
- La robusta estructura de una sola pieza no incluye etiquetas que puedan desprenderse; permite el almacenamiento a temperaturas criogénicas
- Cada código de barras 2D se explora para ser leído y se coteja con una completa base de datos que contiene todos los códigos de barras 2D previamente introducidos para evitar duplicaciones en toda la línea de producto de tubos de almacenamiento Thermo Scientific Matrix
- Cada tubo es sometido a un control de detección de fugas para garantizar su integridad y la seguridad de las muestras
- El exhaustivo control de calidad comprueba que cada código sea único y legible
- Todos los tubos y las bandejas se suministran sin ADN, ARNnasa, ADNasa, endotoxinas y citotoxinas
- Esterilizables en autoclave con los tapones sueltos
- Material de tubo: Polipropileno primario de aplicación médica Clase VI
- Material de rack: Policarbonato primario de aplicación médica Clase VI con cierres de polipropileno
- Material de tapón: Polipropileno primario de aplicación médica Clase VI con junta tórica de silicona primaria de aplicación médica Clase VI
- Intervalo de temperatura del tubo/tapón: -De 180°C a +121°C
- Material de bandeja: Acrilonitrilobutadienoestireno (ABS)
Specifications
Specifications
| Color | Transparente |
| Color del tapón | Incolora |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Capacidad (métrico) | 1,0 ml |
| Forma del fondo | Fondo en V |
| Material | Polypropylene (Medical Grade) |
| Envase | caso |
| Código de barras | Matriz de datos 12 x 12 no exclusiva con corrección de errores integrada ECC200 |
| Línea de productos | Matrix |
| Esterilidad | Estéril |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.