Learn More
Thermo Scientific™ Tubos ScrewTop de 1,0 ml Matrix™
BIOPHARMA
Código de producto. 10725784
Cambiar vista
Click to view available options
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Blanca
Incolora
Morado
Rojo
Verde
n.a.
Color:
Transparente
Ámbar
Envase:
5 gradillas con cierre de 96 tubos
A granel, 480 tubos
Caja
caso
Tamaño de la unidad:
480 PCS
paquete de 480
paquete de 4800
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color del tapón Color Envase Tamaño de la unidad
10725784 Incolora Transparente caso 480 PCS
11661990 Rojo Transparente A granel, 480 tubos paquete de 480
11652000 Amarillo Transparente A granel, 480 tubos paquete de 480
11631960 Azul Transparente A granel, 480 tubos paquete de 480
12811981 Verde Transparente A granel, 480 tubos paquete de 480
11622010 Blanca Transparente A granel, 480 tubos paquete de 480
11681980 Morado Transparente A granel, 480 tubos paquete de 480
10089692 Incolora Transparente Caja paquete de 480
12821991 Rojo Transparente 5 gradillas con cierre de 96 tubos paquete de 480
12841991 Amarillo Transparente 5 gradillas con cierre de 96 tubos paquete de 480
12891981 Azul Transparente 5 gradillas con cierre de 96 tubos paquete de 480
12801991 Verde Transparente 5 gradillas con cierre de 96 tubos paquete de 480
12831991 Blanca Transparente 5 gradillas con cierre de 96 tubos paquete de 480
12811991 Morado Transparente 5 gradillas con cierre de 96 tubos paquete de 480
12336263 n.a. Ámbar 5 gradillas con cierre de 96 tubos paquete de 4800
12326263 Rojo Ámbar 5 gradillas con cierre de 96 tubos paquete de 480
13426888 Incolora Transparente 5 gradillas con cierre de 96 tubos paquete de 480
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Código de producto. 10725784 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3740
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    376.00€
    354.99€ / paquete de 480
    Ahorro 21.01€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Almacene las muestras de manera segura a baja temperatura, incluido nitrógeno líquido en fase de vapor, con los tubos ScrewTop de 1,0 ml Thermo Scientific™ Matrix™.
Almacene las muestras de manera segura a baja temperatura, incluido nitrógeno líquido en fase de vapor, con los tubos con cuello de rosca de 1,0 ml Thermo Scientific™ Matrix™.Estos tubos están moldeados con resinas de calidad médica y tienen un código de barras 2D permanente de alto contraste.Si se utilizan con lectores de códigos de barras 2D Thermo Scientific™ VisionMate™, equipos de colocación de tapones manuales y automáticos, y opciones de etiquetado, los tubos ScrewTop 2D satisfacen toda una serie de necesidades de almacenamiento automáticas y manuales a largo plazo.
Los códigos de barras 2D permanentes permiten realizar el seguimiento seguro de todas sus valiosas muestras y con los lectores de códigos de barras 2D Thermo Scientific puede integrarlos fácilmente en la base de datos o el sistema de seguimiento existente.
Seguimiento seguro
  • El código de barras 2D permanente impreso con láser en el fondo de cada tubo permite explorar y decodificar tubos de una sola vez sin necesidad de extraerlos del rack y asociar los datos con cada tubo
  • Utilice una sencilla unidad VisionMate Lite o VisionMate Wireless para leer tubos individuales, o emplee VisionMate FlatBed o VisionMate HighSpeed para operaciones de mayor rendimiento. Explore el tubo en cualquier aplicación o intégrelo mediante la tecnología ActiveX
  • Gracias a la función de corrección de errores incorporada, los códigos de barras nunca se leen incorrectamente
Formato de almacenamiento superior
  • Disponible en nuestros compactos racks con cierre de seguridad de 96 tubos por rack con el fin de almacenar muchas más muestras en menos espacio de congelador y proporcionar compatibilidad con las pipetas multicanal y los manipuladores de líquido automáticos tradicionales
  • El diseño de rack con cierre de seguridad permite almacenar las muestras de forma segura y utilizar una sola mano en las aplicaciones de pipetado
  • Gracias al tapón con cierre de rosca con la herramienta de cierre de rosca también se puede abrir y cerrar el tapón con una sola mano mientras se emplea la pipeta
  • El formato de 8 × 12 le permitirá llenar 8, 12 o 96 tubos de una vez con sus propias pipetas
  • La robusta estructura de una sola pieza no incluye etiquetas que puedan desprenderse; permite el almacenamiento a temperaturas criogénicas
Estricto control de calidad
  • Cada código de barras 2D se explora para ser leído y se coteja con una completa base de datos que contiene todos los códigos de barras 2D previamente introducidos para evitar duplicaciones en toda la línea de producto de tubos de almacenamiento Thermo Scientific Matrix
  • Cada tubo es sometido a un control de detección de fugas para garantizar su integridad y la seguridad de las muestras
  • El exhaustivo control de calidad comprueba que cada código sea único y legible
  • Todos los tubos y las bandejas se suministran sin ADN, ARNnasa, ADNasa, endotoxinas y citotoxinas
  • Esterilizables en autoclave con los tapones sueltos
  • Material de tubo: Polipropileno primario de aplicación médica Clase VI
  • Material de rack: Policarbonato primario de aplicación médica Clase VI con cierres de polipropileno
  • Material de tapón: Polipropileno primario de aplicación médica Clase VI con junta tórica de silicona primaria de aplicación médica Clase VI
  • Intervalo de temperatura del tubo/tapón: -De 180°C a +121°C
  • Material de bandeja: Acrilonitrilobutadienoestireno (ABS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Color del tapón Incolora
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Capacidad (métrico) 1,0 ml
Forma del fondo Fondo en V
Material Polypropylene (Medical Grade)
Envase caso
Código de barras Matriz de datos 12 x 12 no exclusiva con corrección de errores integrada ECC200
Línea de productos Matrix
Esterilidad Estéril
Material del cierre Polipropileno puro de calidad médica clase VI con junta de elastómero termoplástico moldeado
Capacidad (imperial) 0,0338 fl oz
Sin ADNasa Yes
Tipo de tapón tapas incoloros
Fit for Purpose Estéril y preparado para PCR
Tipo de producto Screw Top Tube
Características ecológicas ACT Ecolabel (Gold)