Learn More
Thermo Scientific™ Bloques de almacenamiento para pocillos profundos Matrix™
Descripción
Al crear bibliotecas de compuestos con instrumentos de manipulación automatizada de líquidos, utilice bloques de almacenamiento para pocillos profundos Thermo Scientific™ Matrix™ como placa madre. Estos sólidos bloques están hechos de polipropileno y son químicamente resistentes, por lo que cumplen todas las especificaciones habituales de las microplacas. El diseño único en chimenea para pocillos del bloque de 1 ml reduce el riesgo de contaminación cruzada entre los pocillos durante el pipeteo; el bloque de 2 ml lleva laterales cortados para facilitar el manejo y la colocación en sistemas robóticos
Características:
- Notaciones alfanuméricas que simplifican la identificación de los pocillos
- Tamaño estándar de la industria que garantiza la compatibilidad con selladores, apiladores y manipuladores de líquidos
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| Descripción | Fabricado con polipropileno; resistente a productos químicos |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Envase | Paquete de 80, 80 cajas |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Bloque de almacenamiento de pocillos profundos |
| Material | Polipropileno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 240 μl |
| N.° de pocillos | 384 |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.