Learn More
Thermo Scientific™ Bloques de almacenamiento para pocillos profundos Matrix™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10131583
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Forma del pocillo:
Cuadrada
Redondo
Volumen del pocillo (métrico):
240 μl
1200 μl
2200 μl
Tamaño de la unidad:
40 PCS
paquete de 40
paquete de 80
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad Forma del pocillo Volumen del pocillo (métrico) unitSize
10131583 No estéril Redondo 1200 μl 40 PCS
10101303 Estéril Redondo 1200 μl paquete de 40
10385023 No estéril Redondo 2200 μl paquete de 40
10462214 Estéril Redondo 2200 μl paquete de 40
10611354 No estéril Cuadrada 240 μl paquete de 80
10069932 Estéril Cuadrada 240 μl paquete de 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10131583 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 421111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.00€
    298.80€ / paquete de 40
    Ahorro 39.20€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos bloques de almacenamiento DeepWell™ como placas madre al crear bibliotecas de compuestos a partir de instrumentos de manipulación de líquidos automatizados.
Al crear bibliotecas de compuestos con instrumentos de manipulación automatizada de líquidos, utilice bloques de almacenamiento para pocillos profundos Thermo Scientific™ Matrix™ como placa madre. Estos sólidos bloques están hechos de polipropileno y son químicamente resistentes, por lo que cumplen todas las especificaciones habituales de las microplacas. El diseño único en chimenea para pocillos del bloque de 1 ml reduce el riesgo de contaminación cruzada entre los pocillos durante el pipeteo; el bloque de 2 ml lleva laterales cortados para facilitar el manejo y la colocación en sistemas robóticos
Características:
  • Notaciones alfanuméricas que simplifican la identificación de los pocillos
  • Tamaño estándar de la industria que garantiza la compatibilidad con selladores, apiladores y manipuladores de líquidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Se puede personalizar
Certificaciones/conformidad Certificada como libre de ARNasa y ADNasa Compatible con ANSI
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Envase Paquete de 40, 40 cajas
Tipo de enlace PP de baja unión
Línea de productos Nunc
Color Natural
Tipo de producto Bloque de almacenamiento de pocillos profundos
Para utilizar con (equipo) Selladores térmicos ALPS, Multidrop Combi, centrífugas, ultracongeladores, manipuladores de líquidos
Material Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 1200 μl
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 1000 μl
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Redondo
N.º por caja 40
N.° por paquete 40
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.