Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de almacenamiento de 12 ml con tapón de rosca y código de barras 2D Matrix™
Código de producto. 11912151
Cambiar vista
Click to view available options
Envase:
4/24 gradillas de tubos por caja
A granel, 100 tubos
Gradilla
Gradillas 4/24 de tubos por caja
Tipo de tapón:
No incluido
Tapón de rosca
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Fit for Purpose:
Estéril y preparado para PCR
Preparado para PCR
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 384
paquete de 96
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Envase Tipo de tapón Esterilidad Fit for Purpose Tamaño de la unidad
11912151 Gradilla Tapón de rosca No estéril Preparado para PCR paquete de 384
10611924 A granel, 100 tubos Tapón de rosca No estéril Estéril y preparado para PCR paquete de 100
10630224 4/24 gradillas de tubos por caja Tapón de rosca Estéril Estéril y preparado para PCR paquete de 96
10171773 Gradillas 4/24 de tubos por caja No incluido Estéril Estéril y preparado para PCR paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11912151 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3774
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    207.00€
    194.99€ / paquete de 384
    Ahorro 12.01€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-02-2027
Disfrute de un seguimiento seguro de sus valiosas muestras con estos tubos de almacenamiento con tapa de rosca de 12 ml con código de barras 2D, la solución perfecta para el almacenamiento de gran volumen.
Consiga un seguimiento seguro de sus valiosas muestras con los tubos de almacenamiento de 12 ml Thermo Scientific™ Matrix™ 2D con tapón de rosca y código de barras, la solución perfecta para el almacenamiento de grandes volúmenes, incluidas muestras clínicas, polvos, tejidos y materiales vegetales.Nuestro equipo se caracteriza por prestar servicio tanto a equipamiento como a consumibles, y puede ayudarle a mejorar la eficacia y el seguimiento de las muestras en el laboratorio utilizando nuestra completa gama de tubos de almacenamiento con códigos de barras 2D Thermo Scientific y la línea de lectores de códigos de barras.
Seguimiento seguro:
  • El código de barras 2D impreso con láser en el fondo de cada tubo permite escanear y decodificar tubos de una vez sin necesidad de extraerlos de la gradilla.También permite asociar datos con cada tubo.
  • Se pueden utilizar Thermo Scientific™ VisionMate™ Lite o VisionMate Wireless para leer tubos individuales, o se puede utilizar VisionMate HighSpeed para decodificar una gradilla completa de tubos al instante.
  • El tubo se puede escanear en una base de datos o sistema de seguimiento o integrarlo a través de la tecnología ActiveX.
Formato de almacenamiento superior:
  • disponible en un rack del tamaño de una microplaca para almacenar más muestras en menos espacio de congelador
  • Compatible con pipetas electrónicas Matrix EXP
  • Tapa de gradilla con cierre para almacenar las muestras de forma segura
  • Diseño de la base de la gradilla y del tubo para impedir que el tubo resbale en la gradilla al retirar la tapa
  • Construcción sólida de una sola pieza que permite el almacenamiento a temperaturas criogénicas
Control de calidad exhaustivo:
  • Cada código de barras 2D se escanea para su lectura y se coteja con una completa base de datos que contiene todos los códigos de barras 2D previamente insertados para evitar duplicados en toda la línea de tubos de almacenamiento Thermo Scientific Matrix.
  • Cada tubo se somete a un exhaustivo control de detección de fugas para garantizar su integridad y la seguridad de las muestras.
  • Gracias a la función de corrección de errores incorporada, los códigos de barras nunca se leen incorrectamente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 12 mL
Material Policloropreno
Envase Gradilla
Código de barras 2D Barcode
Esterilidad No estéril
Capacidad (imperial) 0,4057 fl oz
Tipo de tapón Tapón de rosca
Fit for Purpose Preparado para PCR
Tipo de producto Tubo con tapón de rosca
Características ecológicas ACT Ecolabel (Gold)