Learn More
Thermo Scientific™ Tubos con cuello de rosca y fondo en V de 0.5 ml Matrix™ en gradillas con cierre y código de barras, color ámbar o rojo
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15593714
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Tubo con tapón de rosca
Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D
Color:
Transparente
Ámbar
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Blanca
Incolora
Morado
Rojo
Rosa
Verde
n.a.
Tamaño de la unidad:
paquete de 480
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Color Color del tapón Tamaño de la unidad
15593714 Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D Transparente Azul paquete de 480
15543724 Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D Transparente Amarillo paquete de 480
11912131 Tubo con tapón de rosca Transparente Rosa paquete de 480
15553724 Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D Transparente n.a. paquete de 480
15523724 Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D Transparente Rojo paquete de 480
15503724 Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D Transparente Verde paquete de 480
15400004 Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D Transparente Incolora paquete de 480
15523734 Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D Ámbar n.a. paquete de 480
15533724 Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D Transparente Blanca paquete de 480
15513724 Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D Transparente Morado paquete de 480
15573714 Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D Ámbar Rojo paquete de 480
15563724 Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D Transparente n.a. paquete de 480
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 15593714 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3744BLUBR
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Trazabilidad de muestras definitiva a bajas temperaturas, incluida la fase gaseosa del nitrógeno líquido con los tubos de tapón de rosca Thermo Scientific™ Matrix™ de 1.0 ml en gradillas con cierre y código de barras.
Almacene las muestras de manera segura a baja temperatura, incluido nitrógeno líquido en fase de vapor, con los tubos con tapón de rosca de 0,5 ml Thermo Scientific™ Matrix™.Los tubos están moldeados con resinas de calidad médica y tienen un código de barras 2D permanente de alto contraste.Estos tubos están empaquetados en nuestras gradillas con cierre y código de barras que disponen de código de barras lineal, código de barras 2D e identificación legible al ojo humano en tres lados de la gradilla.Se usan en combinación con los lectores de código de barras, generadores de matrices y equipos de colocación de tapones de Thermo Scientific.Los tubos con tapón de rosca 2D responden a diferentes necesidades de almacenamiento a largo plazo. Las gradillas con código de barras también facilitan el seguimiento de la gradilla.
Protección de muestras fiable
  • Los tubos están hechos de polipropileno virgen de calidad médica de clase VI
  • Los tapones ScrewTop cuentan con una junta de silicona suave que se adapta a las superficies de unión para garantizar la conservación de la muestra
  • Las gradillas son de ABS para proteger los tubos en caso de caída
  • Los tubos con tapón de rosca son compatibles con el almacenamiento hasta -196 °C
Seguimiento seguro
  • El código de barras 2D único y permanente está grabado con láser en el fondo de cada tubo
  • Las gradillas cuentan con un código de barras lineal, ID legible para el ojo humano y código de barras 2D para garantizar el mejor seguimiento de las muestras
  • El código de barras 2D de los tubos permite escanear y decodificar tubos de una sola vez sin necesidad de extraerlos de la gradilla, y asociar los datos con cada tubo
  • Tanto el tubo como la gradilla son compatibles con los lectores Thermo Scientific™ VisionMate™
Formato de almacenamiento superior
  • Las gradillas con cierre en formato ANSI maximizan el espacio de almacenamiento y son compatibles con pipetas manuales multicanal o equipos automatizados de manipulación de líquidos
  • Hay disponibles varias opciones de colocación y retirada de tapones para manipular un solo tubo, 8 tubos o 96 tubos al mismo tiempo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Color del tapón Azul
Esterilizables en autoclave Esterilizables en autoclave (con tapón suelto)
Capacidad (métrico) 0,5 ml
Forma del fondo Fondo en V
Material Polipropileno virgen de calidad médica Clase VI
Configuración del paquete 5 racks de 96/caja
Código de barras Tubo con código de barras: Matriz de datos 12 x 12 no exclusiva con corrección de errores integrada ECC200; gradilla con código de barras: 2D Datamatrix; Código EAN lineal 128; legible por humanos
Línea de productos Matrix
Esterilidad Estéril
Cierre incluido Sí
Material del cierre Polipropileno virgen de calidad médica Clase VI con junta tórica de silicona virgen de calidad médica Clase VI
Capacidad (imperial) 0,0169 fl oz
Fit for Purpose Estéril y preparado para PCR
Tipo de producto Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D
Características ecológicas ACT Ecolabel (Gold)