Learn More
Corning™ Matriz Matrigel™ para cultivo organoide
BIOPHARMA
Código de producto. 16491434
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16491434 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 16491434 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 356255
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
La matriz para cultivo organoide Matrigel™ Corning™ es una preparación de membrana basal solubilizada que se ha optimizado para el cultivo organoide.
Corning Las matrices extracelulares (ECM) permiten a los investigadores imitar entornos in vivo para aplicaciones de cultivo celular 2D y 3D.
Corning Matrigel La matriz es una preparación de membrana basal solubilizada extraída del sarcoma de ratón Engelbreth-Holm-Swarm (EHS), un tumor rico en proteínas de la matriz extracelular, incluida la laminina (un componente principal), colágeno IV, proteoglicanos de heparán sulfato, entactina/nidogen y varios factores de crecimiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración Depende del lote
Tipo de producto Medios para células madre
Para utilizar con (aplicación) Cultivo organoide y flujo de trabajo
Cantidad 10 mL
Fuente Tumor de ratón Engelbreth-Holm-Swarm (EHS)
Contenido y almacenamiento de -20 °C