Learn More
Eppendorf™ Mastercycler™ X50h
Código de producto. 15826731 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Enchufe de la UE
Código de producto.
15826731 Enchufe de la UE
1 options
Código de producto. 15826731 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 6316000019
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
El nuevo Mastercycler X50 es la síntesis elegante de velocidad, flexibilidad y optimización de PCR para aplicaciones de PCR de investigación y estandarización para aplicaciones de PCR rutinarias como análisis de alimentos, etc. Un nuevo concepto de pantalla táctil muy intuitivo pone todas esas ventajas siempre al alcance de su mano.
  • Velocidad de calentamiento: hasta 10 °C/s
  • Índice de calentamiento: 5 °C/s
  • Precisión de temperatura del bloque: ±0,15 °C
  • Innovador gradiente en 2D para optimización avanzada de PCR
  • X50 con pantalla táctil puede controlar hasta otras nueve unidades (los cicladores conectados no tienen una interfaz de pantalla táctil)
  • Bloque de 384 pocillos
  • Tamaño reducido
  • Garantía de 2 años
  • Tapa de alta presión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud térmica ≤ ±0,2 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 a 99 °C
Uniformidad térmica ≤ ±0,2 °C
Dimensiones 27,5 X 43 x 33 cm
Capacidad 384 pocillos
Tensión 100 - 240 V
Tipo de pantalla Pantalla táctil
Tipo de producto PCR/ciclador
Anchura (métrico) 27,5 cm
Garantía 24 meses
Para utilizar con (aplicación) PCR, incubación, secuenciación de ciclos
Frecuencia De 50 a 60 Hz
Longitud (métrico) 43 cm
Interfaz de usuario Ethernet, USB
Velocidad de rampa máxima 5 °C/s
Intervalo de gradiente De 1 °C a 30 °C
Tapa calefactada De 37 °C a 110 °C
Velocidad 5 °C/s
Peso 11,5 kg
Configuraciones de bloques Bloque de 384 pocillos