Learn More
Eppendorf™ Termociclador de bloques de aluminio de 96 pocillos Mastercycler X50a
Código de producto. 15806731 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo térmico:
De 4 °C a 99 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo térmico Tamaño de la unidad
15806731 De 4 °C a 99 °C cada uno
1 options
Código de producto. 15806731 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 6313000018
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
El termociclador Eppendorfl™ Mastercycler X50 es la síntesis elegante de velocidad, flexibilidad y optimización de PCR para aplicaciones de PCR de investigación y para estandarización para aplicaciones de PCR rutinarias. Un nuevo concepto de pantalla táctil muy intuitivo pone todas esas ventajas al alcance de su mano.
  • Índice de calentamiento: 5 °C/s
  • Innovador gradiente en 2D para optimización avanzada de PCR
  • Precisión de temperatura del bloque: ± 0,15 °C
  • Interfaz de pantalla táctil
  • La unidad puede controlar hasta otras nueve unidades (los cicladores conectados no tienen una interfaz de pantalla táctil)
  • Concepto Flexlid™: el ajuste automático de la altura de la tapa le permite utilizar todo tipo de consumibles
  • Tamaño reducido
  • Garantía de 2 años
Certifications
declaración de conformidad
Garantía
Garantía de 2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud térmica ±0,15 °C
Contenido y almacenamiento Manual de funcionamiento, certificado de uniformidad y cable de alimentación principal con enchufes para la UE y EE. UU.
Uniformidad térmica Homogeneidad de bloque °20 C a °72 C ≤ ± °0,2 °C, 95 °C ≤ ±0,3 °C
Dimensiones 27,5 X 43 x 33 cm
Capacidad 96 recipientes para PCR de 0,2 ml, 1 placa para PCR (8 x 12)
Tensión De 110 a 230 V
Tipo de pantalla Pantalla táctil
Tipo de producto Termociclador
Altura (imperial) 13 in
Fondo (imperial) 17 in
Altura (métrico) 33 cm
Anchura (métrico) 27,5 cm
Garantía 2 año
Anchura (imperial) 10,8 in
Fondo (métrico) 43 cm
Intervalo térmico De 4 °C a 99 °C
Longitud (imperial) 17 in
Longitud (métrico) 43 cm
Vataje 850 W
Velocidad de rampa máxima 5 °C/s
N.º de programas 1000
Descripción X50a
Intervalo de gradiente De 1 °C a 30 °C
Tapa calefactada De 37 °C a 110 °C
Peso 11,5 kg (25,4 lb.)
Configuraciones de bloques Bloque de aluminio de 96 pocillos