Learn More
Eppendorf™ Mastercycler™ X50
Código de producto. 15886721 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
X50i
X50r
X50t
Contenido y almacenamiento:
Bloque de aluminio y tapa de presión
Bloque de plata
Intervalo de enfriamiento máximo:
2,3 °C/s
5 °C/s
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Contenido y almacenamiento Intervalo de enfriamiento máximo Tamaño de la unidad
15886721 X50t Bloque de aluminio y tapa de presión 2,3 °C/s cada uno
15856721 X50i Bloque de plata 5 °C/s cada uno
15876721 X50r Bloque de aluminio y tapa de presión 2,3 °C/s cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15886721 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 6306000010
En stock
El Eppendorf™ Mastercycler™ X50 combina de forma elegante velocidad, flexibilidad y optimización de PCR para aplicaciones de investigación y estandarización. Un nuevo concepto de pantalla táctil muy intuitivo pone todas esas ventajas siempre a
  • Hay varios bloques para elegir, desde el bloque de plata rápido hasta el bloque de 384 pocillos
  • Panel de control de pantalla táctil
  • Gradiente 2D innovador para la optimización de PCR moderna
  • El X50 con pantalla táctil puede controlar hasta otros nueve dispositivos (los cicladores conectados no tienen un panel de control de pantalla táctil)
  • Concepto Flexlid™: uso de varios consumibles gracias al ajuste automático de la altura de la tapa
  • Tamaño reducido
  • PCR rápida
  • Optimización de PCR
  • PCR estándar
  • Secuenciación de ciclos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud térmica ±0,15 °C
Contenido y almacenamiento Bloque de aluminio y tapa de presión
Tensión 110 - 230 V
Altura (métrico) 33 cm
Anchura (métrico) 27,5 cm
Fondo (métrico) 43 cm
Intervalo térmico De 4 °C a 99 °C
Descripción X50t
Intervalo de enfriamiento máximo 2,3 °C/s