Learn More
Eppendorf™ Mastercycler™ Nexus GSX1e
Código de producto. 15188834 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de la unidad
15188834 cada uno
1 options
Código de producto. 15188834 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 6347000041
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Tapón GB
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 700 W
Tipo de producto Mastercycler Nexus GSX1e
Altura (métrico) 320mm
Anchura (métrico) 250mm
Fondo (métrico) 410mm
Frecuencia De 50 a 60 Hz
Gradiente de rampa 5 °C/s
Material Aluminio
Intervalo de gradiente 20 °C