Descripción
- Programación gráfica intuitiva
- Tamaño reducido
- Bloque universal para la máxima flexibilidad
- Conecte hasta 2 Mastercycler nexus eco a su unidad existente
- Disponible con gradiente
- Notificación por correo electrónico
- El concepto flexlid™ permite el uso de todo tipo de consumibles con ajuste automático de la altura de la tapa
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 37 a 110 °C (tapa), de 4 a 99 °C (bloque) |
| Contenido y almacenamiento | Enchufe europeo |
| Dimensiones | 25 X 41,2 x 32,1 cm |
| Capacidad | 96 recipientes para PCR de 0,2 m, una placa para PCR (96 pocillos) |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR estándar, PCR rápida, PCR «in situ» |
| Interfaz de usuario | CAN_in/CAN_out, Ethernet, USB |
| N.º de programas | >700 |
| Peso | 10,4 kg |