Learn More
Eppendorf™ Gradiente de Mastercycler™ Nexus
Código de producto. 12304943 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Sin conector GB
Código de producto.
12304943 Sin conector GB
1 options
Código de producto. 12304943 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 6331000017
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Intervalo de temperatura (métrico) De 30 a 99 °C
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 700 W
Tipo de producto Gradiente de Mastercycler Nexus
Altura (métrico) 320 mm
Anchura (métrico) 250 mm
Fondo (métrico) 410 mm
Frecuencia De 50 a 60 Hz
Gradiente de rampa 3 °C/s
Material Aluminio
Intervalo de gradiente de 20 °C